Learn More
2-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(1-Piperazinyl)phenol |
Schmelzpunkt | 122°C to 127°C |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 10646 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 178.24 |
Reinheit (%) | 98% |