Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Chemischer Name oder Material | 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 164.12 |
Reinheit (%) | 97% |