Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 52°C to 60°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol