Learn More
(1-S-,2-R)-cis-4-Cyclohexen-1,2-Dicarbonsäure-1-Monomethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester is used in organic synthesis as a starting material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexen-1,2-Dicarbonsäure 1-Monomethylester wird in der organischen Synthese als Ausgangsmaterial und Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexen-1,2-Dicarbonsäure 1-Monomethylester wird in der organischen Synthese als Ausgangsmaterial und Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester |
Schmelzpunkt | 64°C to 67°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 5262096 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 184.19 |
Reinheit (%) | 98% |