Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 1 ml-Pipetten
GREENER_CHOICE
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
142.86 €
Spezifikation
Beschreibung Form: Standard
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 1/100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
10035220
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
604181
Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt
142.86 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10164431
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
604107
Großpackung
142.86 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10473275
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
604160
Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt
142.86 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiges Polystyrol
  • Klare, gut ablesbare Graduierung
  • Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
  • Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Spezifikation
Form: Standard
Steril
1/100
Serologische Pipette
Polystyrol
Ja
1 ml
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Sterile serologische 1 ml-Pipetten