Learn More
Thermo Scientific™ 1M TEAB- und 50%iger Hydroxylamin-Puffer für TMT-Experimente
Gängige TMT-Puffer wie 1M Triethylammoniumbikarbonat (TEAB) und 50%iges Hydroxylamin für Experimente zur Markierung isobarer Massen-Tags.
Marke: Thermo Scientific™ 90115
81.40 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7803-49-8 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Beschreibung
Vorformuliertes TEAB und 50%iges Hydroxylamin für die TMT-Markierung und das Quenching von Peptiden.
Triethylamoniumbicarbonat (TEAB) ist ein 10-facher Auflösungspuffer für Experimente zur Kennzeichnung isobarer Massen-Tags. 50%iges Hydroxylamin ist ein 10-faches Quenching-Reagenz für aminreaktive Kennzeichnungen bei TMT-Experimenten.
Spezifikation
50 % Hydroxylamin für TMT-Experimente | |
TMT™ | |
Zelllysat | |
5 ml |
Puffer | |
Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Proteinmarkierung |
Sicherheit und Handhabung
- 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydroxylamine