Learn More
1H-Pyrrol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255214
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1003-29-8
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C5H5NO
Menge 1 g
Synonym pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
InChI-Schlüssel ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
IUPAC-Name 1H-Pyrrol-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 95.101
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 97%