Learn More
1H-Benzotriazol-(Ring-d4)-Lösung
Artikelnummer. p-7145859 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15900192
Marke: Honeywell Fluka R13501ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10 μg/ml in Aceton (15949681), 50 μg/ml in Aceton (15900192) analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Glasflasche
CAS 67-64-1, 1185072-03-0
Dichte 0.79 g/cm3
Flammpunkt -17 °C
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt 55 °C bis 57 °C
Industry Type PARABENE
Menge 1 ml
Güte Analysenstandard