Learn More
1H-Benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463187
1H-Benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463187
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11463187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16140.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate is used as a reagent for peptide coupling, lactonization, selective esterification, amidation of alfa amino acids without racemization and synthesis of magnolamide for antioxidative activity and catalyst for 9-acridinecaroboxamide derivative. It is also used as a precursor for the synthesis of phenyl esters of amino acids. It acts as a substitute for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamin)phosphoniumhexafluorphosphat wird als Reagenz für die Peptidkopplung, Laktonisierung, selektive Veresterung, Amidierung von Alfa-Aminosäuren ohne Racemisierung und Synthese von Magnolamid für antioxidative Aktivität und als Katalysator für 9-Acridincaroboxamid verwendet. Es wird auch als Vorläufer für die Synthese von Phenylestern aus Aminosäuren verwendet. Es dient als Ersatz für (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamin)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP)-Reagenz.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol und Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56602-33-6
Summenformel C12H22F6N6OP2
Molekulargewicht (g/mol) 442.287
MDL-Nummer MFCD00011948
InChI-Schlüssel MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 151348
IUPAC-Name Benzotriazol-1-yloxy-tris(Dimethylamino)Phosphanium;Hexafluorphosphat
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∼138°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 4287025
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water.
Formelmasse 442.29
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10220796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA16140.14,A16140.06
Chargennummer10212649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog NumberA16140.14,A16140.06
ChargennummerH02P09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16140.14,A16140.06
ChargennummerP05278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16140.14,A16140.06
ChargennummerH26P18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16140.14,A16140.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1H-Benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >