Learn More
1H-Benzimidazol-5-borosäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10755462
1H-Benzimidazol-5-borosäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755462
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10755462
Marke: Thermo Scientific Acros 430540010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1007206-54-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204.2°C to 208.5°C
Farbe Violett bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H17BN2O2
MDL-Nummer MFCD11054041
Menge 1 g
Synonym 1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzo d imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole
InChI-Schlüssel HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2N=CNC2=C1
IUPAC-Name 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
Molekulargewicht (g/mol) 244.10
PubChem CID 46738006
Formelmasse 244.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer335352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog Number430540010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1H-Benzimidazol-5-borosäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >