Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane is used as an active component of fluorine modified ORMOCER (organically modified ceramics) coating materials. It is a fluorine based polymer having low surface free energy, enhances its anti-adhesive behavior of polar and non-polar substances. Its wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates, thereby giving protection to metal substrate from corrosion. It is utilized in the surface modification of glass nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan wird als aktive Komponente von fluorierten ORMOCER-Beschichtungsmaterialien (organisch modifizierte Keramik) verwendet. Es handelt sich um ein Polymer auf Fluor-Basis mit geringer oberflächenfreier Energie, was sein Antihaftverhalten polarer und unpolarer Substanzen verbessert. Seine Benetzungseigenschaft bewirkt die Abstoßung wässriger Elektrolytlösung von metallischen Substraten und schützt damit das Metallsubstrat vor Korrosion. Es wird bei der Oberflächenmodifikation von Glasnanopartikeln eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol sowie aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 220°C |
Chemischer Name oder Material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane |
Schmelzpunkt | <-38°C |
Menge | 5 g |
Strukturformel | CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3 |
Flammpunkt | 97°C (206°F) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. |
Formelmasse | 510.37 |
Reinheit (%) | 97% |
Brechungsindex | 1.345 |