Learn More
Tocris™ 1A-116
Rac1 inhibitor; blocks Rac1-P-Rex1 interaction
266.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
CAS 1430208-73-3
Summenformel C16H16F3N3
Formelmasse 307.31
Produkttyp Hemmstoff
Reinheit 98%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18054522
Unterlagen ansehen
Tocris™
6701/10
10 mg
266.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18769846
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris™
6701/50
50 mg
1075.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
1A-116 is a Rac1 inhibitor. Reduces intracellular Rac1-GTP levels and blocks Rac1-P-Rex1 interaction in vitro. Exhibits no effect on GTPase activity of closely related Cdc42. Displays antiproliferative, anti-invasive and pro-apoptotic activity in several cancer cell lines. Exhibits antimetastatic activity in vivo. Also restores antiproliferative effects of Tamoxifen (Cat. No. 6342) in resistant breast cancer cell.
Spezifikation
Spezifikation
1430208-73-3
307.31
98%
C16H16F3N3
Hemmstoff
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C