Learn More
Fisherbrand™ 18 mm PP-Schraubdichtung, schwarz, oben offen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 18 15 1398
Beschreibung
- 18 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Mittelloch
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
18 mm | |
Headspace | |
2 mm |
Grau, Rot, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraubverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 18 mm PP-Schraubdichtung, schwarz, oben offen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau, 2,0 mm Dicke, 55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur