Learn More
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 18 15 2069
Beschreibung
- 18 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
18 mm | |
Lagerung | |
1,5 mm |
Rot, Weiß, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |