Learn More
Thermo Scientific™ 18-mm-Headspace-Fläschchen und -Verschlüsse
Beschreibung
Im Gegensatz zu Fläschchen mit Bördelverschluss erfordern Thermo Scientific™ National 18-mm-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss keine Werkzeuge zum Verschließen. Sie bestehen aus hochwertigem Glas (Typ 1, Klasse A) und sind mit Rundboden sowie einem Nutzvolumen von 10 ml oder 20 ml erhältlich. Die 18-mm-Fläschchen sind mit magnetischen Schraubverschlüssen ausgestattet; dies ermöglicht die magnetische Aufnahme der Fläschchen in Autosamplern mit entsprechender Kapazität. Das Gewinde mit mehreren Gewindegängen gewährleistet eine gute Versiegelung auch bei Zyklen mit extrem hohen Temperaturen. Die Septa bestehen aus blauem Silikon/PTFE.
Entscheiden Sie sich für Septenmaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.
- Graue Butylstopper sind kostengünstige Septen für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
- Graue Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird.
- Septen aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen.
- Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septen bieten eine bessere Abdichtung gegen den Verlust fester Gase.
- PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten.
- Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative für Applikationen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
National- und Chromacol Headspace-Komfort-Kits die nicht vormontiert sind, sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und enthalten die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumdichtungen mit vormontierten Septen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 18-mm-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 18 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 22,5 mm |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22,5 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 21 ml |
| Basisausführung | Runder Boden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 21 ml |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.