Learn More
Gosselin™ Gerader 180 ml-Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 15418844
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Blau
Naturfarben
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Packungsgröße:
264 Stück
Artikelnummer. 15418844
Marke: Gosselin™ TP53C011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Geeignet für den Einsatz in klinischen und industriellen Anwendungsbereichen.
  • Zum Einsatz in Klinik und Industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter mit Schraubverschluss
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 180 mL
Zertifizierung/Konformität EG N 1935/2004
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Naturfarben
Höhe (metrisch) 102 mm