Learn More
Motic™ Kabelloses LED-Mikroskop der Serie 18/28
Ideal geeignet für die wissenschaftliche Mikroskopie. Das Motic™ kabellose LED-Mikroskop der Serie 18/28 bietet eine einzigartige ergonomische Form mit einer hervorragenden Optik und Transportfähigkeit.
268.00 € - 697.00 €
Spezifikation
Beschreibung Trennen Sie das Grob- und Feinfokussiersystem mit dem oberen Anschlag, um Schäden an Objektträgern und Objektiven zu vermeiden, und richten Sie die Spannung so aus, dass eine Phasenverschiebung verhindert wird.
Eyepiece WF10X/18 mm
Beleuchtungsart LED
Vergrößerungsleistung 4X, 10X, 40XS
Objektivausführung EA Achromatisch, parfokal und parzentrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kondensatortyp Kopfausführung Enthält Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kondensatortyp Kopfausführung Enthält Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15415102
Unterlagen ansehen
Motic™
PD8041A201
Spezieller integrierter Kondensor, 0.65 n.A., mit Irisblende Monokular, 45° geneigt, 360° drehbar. Großer 120 x 125 mm-Objekttisch mit verriegelten Tischfederklemmen, integrierter Okularzeiger 1801 Kabelloses LED-Mikroskop
268.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15495102
Unterlagen ansehen
Motic™
1100102201044
Zahnstangen-Anbringung, n.A. 1.25 Abbe-Kondensator mit Irisblende und Filterhalter Trinokular mit Dioptrieneinstellung, 30° geneigt, 360° drehbar, Lichtteilung 50/50 Großer mechanischer Tisch (133 x 136 mm) mit koaxialer Steuerung der unteren Position 2823 Kabelloses LED-Mikroskop
697.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Helle weiße LED-Beleuchtung ohne Wärme.
  • Wiederaufladbarer Akkupack erleichtert die kabellose Verwendung.
  • Monokulare, binokulare und trinokulare Ausführungen erhältlich.
  • DIN EA Achromatische Objektive 4X, 10X und 40X
  • Getrennte und koaxiale Grob- und Feinfokussierung mit einem Mindestinkrement von 2 μm für eine perfekt fokussierte Probe.
  • Integrierter mechanischer Objekttisch verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
Trennen Sie das Grob- und Feinfokussiersystem mit dem oberen Anschlag, um Schäden an Objektträgern und Objektiven zu vermeiden, und richten Sie die Spannung so aus, dass eine Phasenverschiebung verhindert wird.
LED
EA Achromatisch, parfokal und parzentrisch
Umgekehrt montierter, vierfach drehbarer Objektivrevolver mit positiven Klick-Stopps für präzise Vergrößerungsänderungen
WF10X/18 mm
4X, 10X, 40XS
Kabelloses LED-Mikroskop
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Kabelloses LED-Mikroskop der Serie 18/28