Learn More
Bochem™ Dosen aus 18/10 Edelstahl mit Deckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
400 mL
700 mL
1200 mL
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1200 mL |
Enthält | Deckel |
Material | Edelstahl |
Menge | Gehäuse 1Each |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 120 mm |
Produkttyp | Gefäß |
Verschlussmaterial | Edelstahl |
Durchmesser (metrisch) | 120 mm |
Verschlusstyp | Deckel |