Learn More
Bochem™ Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10303571
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
50 mm
70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10303571
Marke: Bochem™ 3475
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Hergestellt aus 18/10-Edelstahl.
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 70 mm
Breite (metrisch) 14 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 300 mm