Learn More
Bochem™ Stativstab aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. p-8000042
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10730052
Marke: Bochem™ 5110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™18/10 Stativstäbe aus Edelstahl eignen für M10-Unterteile.
  • Konstruktion aus Edelstahl 18/10
  • Mit Gewinde M10
  • Stab für Standfüße
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 500 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 12 mm
Enthält M10-Gewinde
Produkttyp Edelstahlstab
Gewindegröße M10
Beschreibung
  • Konstruktion aus Edelstahl 18/10
  • Mit Gewinde M10
  • Stab für Standfüße
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Standfüße M10
Menge Je 1