Learn More
Bochem™ Präzisionspinzette aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
8.20 € - 14.85 €
Spezifikation
Spitzenform | Extra scharf |
---|---|
Material | 18/10 Edelstahl |
Produkttyp | Pinzette |
Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
Präzision | Ja |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10613531
|
Bochem™
1610 |
105 mm | Gerade |
11.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10464881
|
Bochem™
1620 |
105 mm | Gebogen |
14.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10471941
|
Bochem™
1601 |
130 mm | Gerade |
8.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Präzisionszange
- Extra scharf
- Spitzen ohne Grate
Spezifikation
Extra scharf | |
Pinzette | |
Ja |
18/10 Edelstahl | |
Je 1 | |
Präzisionspinzetten |