Learn More
Bochem™ 18/10 Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl, Schaufelform
Artikelnummer. p-7121639
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10758111
Marke: Bochem™ 3351
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 sind in zwei Ausführungen lieferbar.
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Schaufel
Produkttyp Mikro-Löffelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Breite (metrisch) 5 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 180 mm
Abmessungen (L x B) 180 x 5 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 180 mm