Learn More
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. p-8000566
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
5 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
6 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
7 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
9 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
9 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
Breite (metrisch) Sägeblatt:
3 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
4 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10269120
Marke: Bochem™ 3342
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 eignen sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Form Löffelende/Klingenende
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 7 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
Breite (metrisch) 5 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
Abmessungen (L x B) 150 x 5 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 150 mm