Learn More
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10655801
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
5 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
6 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
7 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
9 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
9 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
Breite (metrisch) Sägeblatt:
3 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
4 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10655801
Marke: Bochem™ 3343
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 eignen sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
  • 18/10 Edelstahl
Specifica
Menge Je 1
Form Löffelende/Klingenende
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 6 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
Breite (metrisch) 5 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 4 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
Abmessungen (L x B) 150 x 5 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 150 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato