Learn More
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10383501
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
5 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
6 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
7 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
9 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
9 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
Breite (metrisch) Sägeblatt:
3 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
4 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10383501
Marke: Bochem™ 3344
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 eignen sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Menge 10 Packungen
Form Löffelende/Klingenende
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 5 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
Breite (metrisch) 5 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 3 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
Abmessungen (L x B) 150 x 5 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 150 mm