Learn More
Bochem™ Mikroschaufeln aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10350821
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
45 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10350821
Marke: Bochem™ 3300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Bochem™ 8/10 Mikroschaufeln aus Edelstahl in halbrund stellen eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Bestand an Laborinstrumenten dar.
  • Typ 1
  • Halb abgerundet
  • Auch mit breiter Schaufel lieferbar
  • Edelstahl 18/10
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Halbrund
Produkttyp Mikro-Schaufel
Länge (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Breite (metrisch) 4 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 4 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 2mm
Abmessungen (L x B) 130 x 4 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 130 mm