Learn More
Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
170 mm
200 mm
Abmessungen (L x B):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Laborlöffel
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Laborspachtel |
| Abmessungen (L x B) | 30 x 15 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 150 mm |