Learn More
Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10176360
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
170 mm
200 mm
Abmessungen (L x B):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10176360
Marke: Bochem™ 3385
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Laborlöffel
  • Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Laborspachtel
Abmessungen (L x B) 20 x 10 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 150 mm