Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Doppelspatel
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dppelspatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 50 mm |
| Material | 18/10 Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 185 mm |