Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10018420
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10018420
Marke: Bochem™ 3100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 eignen sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
  • Doppelspatel
  • Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Form Gerade
Beschichtung PTFE
Produkttyp Dppelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Breite (metrisch) 9 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 9 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 130 mm