Learn More
Bochem™ Doppelendige Mikrospatel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 sind vielseitig einsetzbar.
Marke: Bochem™ 3018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Doppelendig
- Edelstahl
- Autoklavierbar
- Gerade
Spezifikation
Je 1 | |
Gerade | |
Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten | |
4 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
150 x 4 mm | |
150 mm |
Autoklavierbar | |
Mikrodoppelspatel | |
40 mm | |
4 mm | |
2 mm | |
Edelstahl (18/10) |