Learn More
Bochem™ Doppelendige Mikrospatel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 sind vielseitig einsetzbar.
Marke:  Bochem™ 3024
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10088400
  • 5.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Doppelendig
  • Edelstahl
  • Autoklavierbar
  • Gerade
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Gerade
Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
5 mm
Edelstahl (18/10)
210 x 5 mm
210 mm
Autoklavierbar
Doppelendiger Mikrospatel
55 mm
5 mm
2 mm
Edelstahl (18/10)