Learn More
Bochem™ Doppelspatel Typ Chattaway aus 18/10 Edelstahl
2.75 € - 3.45 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Produkttyp | Chattaway-Doppelspatel |
Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10365811
|
Bochem™
3142 |
150 mm | 40 mm |
3.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10565991
|
Bochem™
3143 |
180 mm | 50 mm |
2.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10020801
|
Bochem™
3145 |
235 mm | 70 mm |
3.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Je 1 | |
Chattaway-Doppelspatel | |
Edelstahl (18/10) | |
Edelstahl (18/10) |