Learn More
Bochem™ Schöpfkellen aus 18/10 Edelstahl mit flachem Griff
27.30 € - 102.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schöpfkelle |
---|---|
Material | Edelstahl (18/10) |
Grifftyp | Flach |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10524461
|
Bochem™
8792 |
175 ml |
29.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10050911
|
Bochem™
8799 |
2 l |
102.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10214421
|
Bochem™
8794 |
250 ml |
40.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10284461
|
Bochem™
8790 |
65 mL |
27.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504271
|
Bochem™
8796 |
670 mL |
63.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Schöpfkelle | |
Edelstahl (18/10) | |
Flach |