Learn More
Bochem™ Tiegelzange mit Riefen 18/10 E-Poli
Artikelnummer. 10243041
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10243041
Marke: Bochem™ 2105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Riefen. Bochem™ 18/10 E-Poli Tiegelzangen mit Riefen gewährleisten hohe Griffsicherheit.
  • Mit Graten
  • Edelstahl
Especificaciones
Länge (metrisch) 500 mm
Material 18/10 E-Poli
Typ Tiegelzange
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado