Learn More
Bochem™ Tiegelzange mit Riefen 18/10 E-Poli
Artikelnummer. 10140001
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10140001
Marke: Bochem™ 2103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Riefen. Bochem™ 18/10 E-Poli Tiegelzangen mit Riefen gewährleisten hohe Griffsicherheit.
  • Mit Graten
  • Edelstahl
Spezifikation
Länge (metrisch) 300 mm
Material 18/10 E-Poli
Typ Tiegelzange