Learn More
Testo™ Temperaturdatenlogger TESTO 176 T2
Artikelnummer. 11381374
Click to view available options
Kanäle:
2 Extern
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11381374
Marke: Testo™ 0572 1762
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Akkutyp Lithium (TL-5903)
Akkulaufzeit 8 Jahre (15 Min. Rate, +25 °C)
Beschreibung 176 T2 Zwei-Kanal-Temperaturdatenlogger
Kanäle 2 Extern
Abmessungen (L x B x H) 4 x 2 x 1 in., (103 x 63 x 33 mm)
Länge (metrisch) 103 mm