Learn More
Thermo Scientific™ 16 ml Nalgene Oak Ridge Schlauchadapter
Beschreibung
Für 16 ml Nalgene Oak Ridge Röhrchen in Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy- oder Fiberlite F15-8 x 50cy-Rotoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter für Oak Ridge Röhrchen |
| Röhrchentyp | Nalgene Oak Ridge 16 ml-Röhrchen |
| Fassungsvermögen | 16 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fiberlite F13 - 14 x 50cy, Fiberlite F15 -8 x 50cy-Rotoren |
| Beschreibung | 16 ml Nalgene Oak Ridge Schlauchadapter |