Learn More
Gilac™ 16-rack Stainless Steel Trolley
16-rack Stainless Steel Trolley is compatible with 9, 14 and 15 L dough containers and 10, 20 and 13 L dividing dough containers.
Marke:  Gilac™ G194595
Artikelnummer. 17928761
  • 1040.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stainless steel 16-rack trolley.
  • Compatible with 9, 14 and 15 L dough containers and 10, 20 and 13 L dividing dough containers.
  • Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
  • Equipped with 4 pivoting wheels including 2 wheels with brakes, for increased mobility.
  • Height between the racks: 92 mm.
  • Max load : 200 kg.
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen
440 lb.
Stainless Steel
Dough Containers
200 kg
Dough Containers (9, 14, and 15 L) and Dividing Dough Containers (10, 20, and 13 L)