Learn More
Fisherbrand™ 15 mm Schraubdichtung aus PP, schwarz, oben geschlossen, 15-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
340.00 € - 619.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Menge | 100 |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10530631
|
Fisherbrand™
15 15 0793 |
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz | Naturkautschuk/TEF | 1,3 mm |
385.02 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11804990
|
Fisherbrand™
15 15 1083 |
Rot, Weiß, Schwarz | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
619.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11814990
|
Fisherbrand™
15 15 1748 |
Schwarz, Grau, Rot | PTFE/Butyl | 1,6 mm |
340.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- 15 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen,
- Schraubverschluss 15-425
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
15 mm | |
Lagerung | |
Schraube |
Polypropylen | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 15 mm Schraubdichtung aus PP, schwarz, oben geschlossen, 15-425 Gewinde, angebrachtes Septum