Learn More
Fisherbrand™ 15 mm Schraubdichtung aus PP, schwarz, oben geschlossen, 15-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 15 15 0793
334.85 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 15 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen,
- Schraubverschluss 15-425
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF | |
15 mm | |
Lagerung | |
1,3 mm |
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |