Learn More
Fisherbrand™ 15 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 15-425 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 15 08 1783
131.10 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11834980
  • 143.52 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 15 mm PP-Schraubverschluss
  • Schwarz
  • 15-425-Gewinde
  • Höhe: 9.75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Polypropylen
100
ND15
15 mm
9,75 mm
Mittelloch
Name des Produkts
Fisherbrand™ 15 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 15-425 Gewinde > Mittelloch