Learn More
Corning™ 1.536-Well Platten aus unbehandeltem Polystyrol
Die hervorragende Planlage minimiert die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen den Platten
1145.35 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 32 x 48 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 1536 |
Produktcode | Marke | Farbe | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10795683
![]() |
Corning™
3724 |
Schwarz | 10 μl |
1145.35 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10465823
![]() |
Corning™
3725 |
Weiß | 8 μl |
1145.35 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
- Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer™ FlexDrop™
- Arbeitsvolumen bis 10 μl
- Gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten Barcodescannern und Softwaresystemen
- Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells im lesbaren Teil des Barcodes leicht erkennbar (NT = nicht behandelt; TC = gewebekulturbehandelt; NB = nicht bindende Oberfläche)
- Etiketten auf allen vier Seiten der Platte. Keine laufenden Nummernduplikate
Bestellinformation
In Beuteln zu je 10 verpackt
Spezifikation
Standard | |
32 x 48 | |
1536 | |
Unbehandelt |
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 1.536-Well Platten aus unbehandeltem Polystyrol