Learn More
Fisherbrand™ HOMOGENISATOR, HANDGERÄT, MODELL 150
Artikelnummer. p-8015457 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15565809
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verarbeitet Proben zuverlässig, schnell und effizient. Fisherbrand™ 150 Watt handbetriebener Homogenisator ist ein leistungsstarker, leichter Gewebehomogenisator.
Verlässliche, schnelle und effiziente Probenverarbeitung. Diese 150 Watt Handgeräteeinheit von Fisherbrand™ ist ein leistungsfähiger, leichter Gewebehomogenisator.
  • Das tragbare System kann für den längeren Einsatz am Motorständer montiert werden.
  • Dank der schnell austauschbaren Sonden für den Rotor-Stator-Generator lassen sich Proben von 200μ l bis100 ml verarbeiten.
  • Die Sonden aus Edelstahl (mit 5 mm bis 10 mm Durchmesser) sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und können zur Reinigung leicht auseinandergenommen werden.
  • Kunststoffsonden eliminieren praktisch das Risiko einer Kreuzkontamination und Verschleppung zwischen den Proben. Sie können in den meisten Fällen zur Wiederverwendung gereinigt werden.
  • Geschwindigkeit: Variabel von 5,000 bis 35,000 U/min
  • Leistung: Max. 150 W
  • Geräuschpegel: < 72 dB
Zertifizierungen
CE
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Homogenisator
Geschwindigkeit 5000 bis 35.000 U/min
Elektrische Anforderungen 220 V EU-Kabel, 150 W
Durchmesser (metrisch) 6,35 cm
Höhe (metrisch) 22,8 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewebehomogenisierung, PCR-Analyse, Zellstörungen, RNA/DNA- und Proteinextraktionen sowie Emulsionen und Suspensionen
Verpackungsmenge Je 1
Steckertyp EU-Stecker
Gewicht (metrisch) 466 g