Learn More
Labcon 15 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
GREENER_CHOICE
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
Marke:  Labcon 3210-325-006-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16619842
  • 53.90 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperatursignalisierung in Echtzeit
  • Umkehrbarer Übergang von klar zu hellblau bei 4 °C mit vollem dunkelblauem Übergang bei 0 °C
  • Mit befestigten flachen Schraubverschlüssen
  • Schwarze Graduierungen und weiße Schreibfläche
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Spermienmotilitäts-Assay (SMA) Maus-Embryo-Assay (MEA), als sicher für Zellkulturen validiert
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugation bis 12.500 x G
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C
Ja
10/IntegraPack™ Beutel
10/IntegraPack™ Beutel
ViewPoint™
Autoklavierbar
17 mm
Schraubverschluss mit integriert eingeformter Elastomerdichtung
17 mm
Konisches Zentrifugenröhrchen
Violett
15 ml
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
10 Röhrchen/IntegraPack™ Beutel/5 Beutel/Packung/10 Packung/Gehäuse.
Steril
Raumtemperatur
118 mm
Konisch
Ja
2 bis 15 in 0,5 Schritten
12.500 × g