Learn More
Labcon 15 ml ProtectR™ Trockeneislagerröhrchen im IntegraPack™
GREENER_CHOICE
Mit befestigten flachen, CO2-beständigen Verschlüssen
189.00 € - 190.00 €
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Bodenform Konisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16644132
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
3830-320-000-9
Unsteril
190.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16654132
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
3830-325-000-9
Steril
189.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CO2-beständige Elastomer-Verschlusskappen
  • Verhindert gemäß Zertifikat die Versauerung durch Versand oder Lagerung auf Trockeneis
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • 3-farbig gedruckte Graduierungen und kopfüber angebrachte Skala
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Zentrifugation bis 12.500 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Autoklavierbar
Konisch
Außen
4,64 in.
10 Röhrchen/IntegraPack™ Bag/5 Beutel/Packung/2 Packungen/Koffer
ProtectR™
Ja
Ja
Ja
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa
15 ml
Polypropylen USP Klasse VI Harz
Transportröhrchen
118 mm
10 Röhrchen/IntegraPack™ Bag
Ja
50
Polyäthylen-Schraubverschluss
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon 15 ml ProtectR™ Trockeneislagerröhrchen im IntegraPack™