Learn More
Thermo Scientific™ 145 ml-Flasche für TX-150-Rotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
Beschreibung
Die Flasche passt direkt in den TX-150 Rotor.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Beschreibung | 125 ml-Flasche passt direkt in den TX-150-Rotor |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 4 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 99 mm |
Produkttyp | Flasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | TX-150 Rotor |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,89 Zoll |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 145 ml-Flasche für TX-150-Rotor >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur