Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17788267 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
14 in.
20 in.
9 in.
26 in.
32 in.
44 in.
48 in.
50 in.
Höhe (angloamerikanisch):
5 in.
10 in.
20 in.
30 in.
36 in.
48 in.
60 in.
84 in.
Verschlusstyp:
Elastisch
Heißversiegelung
Keine
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17788267
Marke: Keystone Cleanroom Products COVTVK2048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Hält gereinigte Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Höhe (angloamerikanisch) 48 in.
Höhe (metrisch) 122 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 20 in.
Durchmesser (metrisch) 50,8 cm
Produkttyp Cover