Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover
GREENER_CHOICE
1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-TVK-201608E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17778267
  • 1490.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Cover
Tyvek
20 in.
20 in.
8 in.
Weiß
20 x 16 x 8 in.
50.8 cm
50.8 cm
20.3 cm