missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

1422A Tyvek™ Elastic Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.

Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-TVK-603072E

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17708317

  • 4880.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation

Spezifikation

Cover
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
60 in.
30 in.
72 in.
Autoklavierbar
Elastisch
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
60 x 30 x 72 in.
152,4 cm
76,2 cm
183 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote